Learn More
Pirazin-2-carbonitrilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484413 5 g 5 g
11494413 25 g 25 g
11404423 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10974.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19847-12-2 | C5H3N3 | 105.10 g/mol
Pyrazine-2-carbonitrile is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirazin-2-carbonitrilo se utiliza como un intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19847-12-2
Fórmula molecular C5H3N3
Peso molecular (g/mol) 105.10
Número MDL MFCD00049361
Clave InChI PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazinecarbonitrile, 2-cyanopyrazine, cyanopyrazine, 2-pyrazinecarbonitrile, pyrazinenitrile, pyrazinonitrile, 2-cyanopyarine, 2-cyano pyrazine
PubChem CID 73172
ChEBI CHEBI:3982
Nombre IUPAC pirazina-2-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine-2-carbonitrile
Punto de fusión 18°C to 20°C
Punto de ebullición 90°C to 93°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 110008
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.1
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Liquid