Learn More
Ácido pirazina-2,3-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469617 25 g 25 g
11459617 5 g 5 g
11479617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22108.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-01-0 | C6H4N2O4 | 168.108 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-01-0
Fórmula molecular C6H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 168.108
Número MDL MFCD00006131
Clave InChI ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-pyrazinedicarboxylic acid, pyrazine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dicarboxypyrazine, 2,3-pyrazine dicarboxylic acid, unii-qnn35wof29, 2,3-pyrazinedicarboxylicacid, qnn35wof29, 2,3-pyrazinedcarboxylicacid, pubchem8610, acmc-209qye
PubChem CID 66628
Nombre IUPAC ácido pirazina-2,3-dicarboxílico
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Punto de fusión ∼188°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 147982
Índice Merck 14,7958
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 98%