Learn More
Ácido pirazina-2,3-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid |
| Punto de fusión | ∼188°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 147982 |
| Índice Merck | 14,7958 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.11 |
| Porcentaje de pureza | 98% |