Learn More
1,4-dióxido de pirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrazine 1,4-Dioxide |
| CAS | 2423-84-9 |
| Fórmula molecular | C4 H4 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyrazine','1,4-dioxide, Pyrazine dioxide (6CI), Pyrazine N,N'-dioxide, Pyrazine di-N-oxide, Pyrazine 1,4-dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H |
| SMILES | [O-][n+]1cc[n+]([O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dioxidopirazina-1,4-dio |
| Peso molecular (g/mol) | 112.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0273 |