Learn More
Pirazinamida, TRC
Código de producto. 17921385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921385 25 g 25 g
17955085 10 g 10 g
17914185 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17921385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84060025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-96-4
Fórmula molecular C5 H5 N3 O
Peso molecular (g/mol) 123.11
Sinónimo Pyrazinamide, 2-Pyrazinecarboxamide, Pyrazinecarboxamide (8CI,9CI), 2-(Aminocarbonyl)pyrazine, 2-Carbamylpyrazine, 2-Carboxamidopyrazine, Aldinamid, Aldinamide, D 50, Eprazin, Farmizina, Isopas, MK 56, NSC 14911, Novamid, Pirazimida, Pirazinamid, Pyrafat, Pyramizade, Pyrazide, Pyrazinamide, Pyrazine carboxylamide, Pyrazinecarboxylic acid amide, Pyrazinoic acid amide, Rifafour e-200, Rifcin, Rozide, Tebrazid, Unipyranamide, Zinamide, α-Pyrazinamide
Nombre IUPAC pirazina-2-carboxamida
SMILES NC(=O)c1cnccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazinamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0433