Learn More
pirazinamida, Mikromol™
Código de producto. 17992046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17992046 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17992046 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0385.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pirazinamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazinamide
CAS 98-96-4
Nombres de analitos o componentes Pyrazinamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pyrazinamide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
SMILES NC(=O)c1cnccn1
Nombre IUPAC pirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 123.11
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0433 g/mol