Learn More
Pyrazinamide, MedChemExpress
Código de producto. 16498438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498438 10 g 10 g
16484317 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0271
MedChemExpress Pyrazinamide (Pyrazinecarboxamide; Pyrazinoic acid amide) is a potent and orally active antitubercular antibiotic. Pyrazinamide is a prodrug that is converted to the active form pyrazinoic acid (POA) by PZase/nicotinamidase encoded by the pncA gene in M. tuberculosis.
Pyrazinamide (Pyrazinecarboxamide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazinamide
Forma física Solid
CAS 98-96-4
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H5N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Pyrazinecarboxamide Pyrazinoic acid amide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (54.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=CN=C1)N
Peso molecular (g/mol) 123.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99.95%