Learn More
Pirazinamida, LoGiCal
Código de producto. 30460131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460131 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460131 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0385.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazinamide
CAS 98-96-4
Nombres de analitos o componentes Pyrazinamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrazinamide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)c1cnccn1
Nombre IUPAC pirazina-2-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 123.11
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0433 g/mol