Learn More
Pirazinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10744461 25 g Frasco de plástico 25 g
10484725 10 g Frasco de plástico 10 g
10561211 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10744461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157640250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-96-4 | C5H5N3O | 123.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-96-4
Fórmula molecular C5H5N3O
Peso molecular (g/mol) 123.11
Número MDL MFCD00006132
Clave InChI IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazinamide, pyrazinecarboxamide, zinamide, pyrazinoic acid amide, 2-pyrazinecarboxamide, aldinamide, aldinamid, pirazinamid, pyrazineamide, pyrafat
PubChem CID 1046
ChEBI CHEBI:45285
Nombre IUPAC pirazina-2-carboxamida
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazinamide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 188°C to 191°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 8067
Información de solubilidad Solubility in water: 15mg/mL. Other solubilities: 13.8mg/mL methanol- 5.7mg/mL abs. ethanol,3.8mg/mL isopropanol- 1.0mg/mL ether,0.01mg/mL isooctane- 7.4mg/mL chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas