Learn More
Pirazinamida-3,5,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrazinamide-3,5,6-D3 |
| CAS | 1432059-16-9 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H2 N3 O |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Pyrazinamide-d3, Pyrazinamide-3,5,6-d3, Pyrazinamide-3,5,6-D3, Pyrazinamide-d3, 2-Pyrazinecarboxamide-d3, 2-(Aminocarbonyl)pyrazine-3,5,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3 H,(H2,6,9)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(nc1[2 H])C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 3,5,6-trideuteriopirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 126.131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.062 g/mol |
| Mostrar más |