Learn More
Pirazinamida-15N,d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrazinamide-15N,D3 |
| CAS | 1246817-81-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5H2D3N215NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pyrazinamide-(amide-15N,3,5,6-D3), Pyrazinamide-(3,5,6-d3,amide-15N), Pyrazin-3,5,6-D3-amide-15N, Pyrazinamide-15N,d3, 2-Pyrazine-3,5,6-d3-carboxamide-15N, 2-(Amino-15N-carbonyl)pyrazine-3,5,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)/i1D,2D,3D,6+1 |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(nc1[2H])C(=O)[15NH2] |
| Peso molecular (g/mol) | 127.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0591 |
| Mostrar más |