Learn More
Piraziflumid 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324442 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324442 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16607000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Pyraziflumid
CAS 942515-63-1
Nombres de analitos o componentes Pyraziflumid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H10 F5 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-(3',4'-difluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-;N-[2-(3,4-Difluorophenyl)phenyl]-3-trifluoromethylpyrazine-2-carboxamide, NNF 0721, Pyraziflumid
Fórmula InChI InChI=1S/C18H10F5N3O/c19-12-6-5-10(9-13(12)20)11-3-1-2-4-14(11)26-17(27)15-16(18(21,22)23)25-8-7-24-15/h1-9H,(H,26,27)
SMILES Fc1ccc(cc1F)c2ccccc2NC(=O)c3nccnc3C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-[2-(3,4-difluorofenil)fenil]-3-(trifluorometil)pirazina-2-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 379.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.0744 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.