Learn More
Clorhidrato de piratiazina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de piratiazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrathiazine Hydrochloride |
| CAS | 522-25-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyrathiazine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H20 N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-[2-(1-Pyrrolidyl)ethyl]phenothiazine hydrochloride, N-(2-Pyrrolidinoethyl)phenothiazine hydrochloride, Parathiazine hydrochloride, Pyrathiazine hydrochloride, Pyrrolazote, Pyrrolazote abergic, Pyrrolazote hydrochloride, Rolazote |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-3-9-17-15(7-1)20(14-13-19-11-5-6-12-19)16-8-2-4-10-18(16)21-17;/h1-4,7-10H,5-6,11-14H2;1H |
| SMILES | Cl.C(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N4CCCC4 |
| Nombre IUPAC | 10-(2-pirrolidin-1-iletil)fenotiazina;clorhidrato |
| Mostrar más |