Learn More
Clorhidrato de piratiazina, LoGiCal
Código de producto. 30459814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459814 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459814 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3200.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrathiazine Hydrochloride
CAS 522-25-8
Nombres de analitos o componentes Pyrathiazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-[2-(1-Pyrrolidyl)ethyl]phenothiazine hydrochloride, N-(2-Pyrrolidinoethyl)phenothiazine hydrochloride, Parathiazine hydrochloride, Pyrathiazine hydrochloride, Pyrrolazote, Pyrrolazote abergic, Pyrrolazote hydrochloride, Rolazote
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-3-9-17-15(7-1)20(14-13-19-11-5-6-12-19)16-8-2-4-10-18(16)21-17;/h1-4,7-10H,5-6,11-14H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N4CCCC4
Nombre IUPAC 10-(2-pirrolidin-1-iletil)fenotiazina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 332.89
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1114 g/mol