Learn More
Pyrasulfotole, TRC
Código de producto. 30428075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428075 100 mg 100 miligramos
30427437 10 mg -
30411044 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP847008100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 365400-11-9
Fórmula molecular C14 H13 F3 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 362.32
Sinónimo (5-Hydroxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone, Pyrasulfotole
Nombre IUPAC (5-hidroxi-1,3-dimetilpirazol-4-il)-[2-metilsulfonil-4-(trifluorometilfenil]metananona
SMILES Cc1nn(C)c(O)c1C(=O)c2ccc(cc2S(=O)(=O)C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrasulfotole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13F3N2O4S/c1-7-11(13(21)19(2)18-7)12(20)9-5-4-8(14(15,16)17)6-10(9)24(3,22)23/h4-6,21H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.0548