Learn More
Pyrantel tartrate, MedChemExpress
Descripción
Pyrantel tartrate, a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, and is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel tartrate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel tartrate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrantel tartrate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 33401-94-4 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H20N2O6S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 34 mg/mL (95.40 mM) |
| SMILES | CN1CCCN=C1/C=C/C2=CC=CS2.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Mostrar más |