Learn More
Pyrantel pamoate, MedChemExpress
Código de producto. 16445936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445936 100 mg 100 miligramos
16401646 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16445936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12640
MedChemExpress Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrantel pamoate
Forma física Powder
CAS 22204-24-6
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H30N2O6S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Pyrantel embonate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (84.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.CN5CCCN=C5/C=C/C6=CC=CS6
Peso molecular (g/mol) 594.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.68
Porcentaje de pureza 99.94%