Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pamoato de pirantel, 98 %
Código de producto. 15791779 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15791779 5 g 5 g
15701789 25 g 25 g
15711789 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15791779 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461890050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22204-24-6 | C11H14N2S·C23H16O6 | 594.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22204-24-6
Fórmula molecular C11H14N2S·C23H16O6
Peso molecular (g/mol) 594.68
Clave InChI AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
PubChem CID 5281033
ChEBI CHEBI:8655
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrantel pamoate
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.68
Porcentaje de pureza 98%