Learn More
Embonato de pirantel, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrantel pamoate |
| CAS | 22204-24-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyrantel pamoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H16 O6 . C11 H14 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pyrantel embonate, 1-Methyl-2-[(E)-2-(thiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine hydrogen 4,4'-methylenebis(3-hydroxynaphthalene-2-carboxylate), 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[(1E)-2-(2-thienyl)ethenyl]pyrimidine (1:1), 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with (E)-1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[2-(2-thienyl)ethenyl]pyrimidine (1:1), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with (E)-1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[2-(2-thienyl)vinyl]pyrimidine (1:1) (8CI), Pyrimidine, 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[(1E)-2-(2-thienyl)ethenyl]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (1:1) (9CI), Pyrimidine, 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[2-(2-thienyl)ethenyl]-, (E)-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (1:1), Antiminth, CP 10423-16, Cobantril, Combantrin, Early Bird, Embovin, Helmex, Helmintox, Nemocid, Piranver, Pyrantel embonate, Pyrantel pamoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H16O6.C11H14N2S/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3/b;6-5+ |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(=O)O)c3O |
| Mostrar más |