Learn More
Piranina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387646 25 g 25 g
11377646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11252.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.36€
    140.65€ / 25 g
    Ahorro 30.71€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524.37 g/mol
Pyranine is used as a fluorescent pH indicator with emission change in the physiological pH range. It acts as a dye in optical sensor applications. It finds application as a coloring agent and biological stain. It is also used in the measurement of pH of intracellular fluid in the cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La piranina se utiliza como indicador de pH fluorescente con cambio de emisión en el rango de pH fisiológico. Actúa como colorante en aplicaciones de sensores ópticos. Se utiliza como agente colorante y tinción biológica. También se emplea en la medición del pH del fluido intracelular de las células.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido acético glacial.
Notas
Este tinte es un colorante altamente soluble en agua, muy fluorescente y útil como indicador de pH fluorescente con cambio de emisión en el rango de pH fisiológico y como colorante en aplicaciones de sensores ópticos.incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6358-69-6
Fórmula molecular C16H7Na3O10S3
Peso molecular (g/mol) 524.37
Número MDL MFCD00037575
Clave InChI KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
Nombre IUPAC trisodio;8-hidroxipireno-1,3,6-trisulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyranine
Cantidad 25 g
Beilstein 4107272
Información de solubilidad Soluble in water and glacial acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.39
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyranine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyranine