Learn More
MedChemExpress Pyranine
Código de producto. 16402409
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402409 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402409 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0023
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Pyranine (HPTS; Solvent Green 7) is a pH-sensitive fluorescent indicator. Pyranine acts as a class of fluorescent chemosensor for the Cu+ ion(λex=450 nm, λem=510 nm).
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (190.70 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 25 mg/mL (47.67 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Peso molecular 524.39 g/mol
CAS 6358-69-6
Sinónimo HPTS ∣ Solvent Green 7