Learn More
Pirametostrobina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrametostrobin |
| CAS | 915410-70-7 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid','N-[2-[[(1,4-dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)oxy]methyl]phenyl]-N-methoxy-','methyl ester, Pyrametostrobin, SYP 4155 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23N3O4/c1-15-19(16-10-6-5-7-11-16)22-23(2)20(15)28-14-17-12-8-9-13-18(17)24(27-4)21(25)26-3/h5-13H,14H2,1-4H3 |
| SMILES | CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2c(C)c(nn2C)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[(2,4-dimetil-5-fenilpirazol-3-il)oximetil]fenil]-N-metoxicarbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 381.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.1689 |