Learn More
Pirametostrobina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325278 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325278 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16599000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrametostrobin
CAS 915410-70-7
Nombres de analitos o componentes Pyrametostrobin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H23 N3 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamic acid, N-[2-[[(1,4-dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)oxy]methyl]phenyl]-N-methoxy-, methyl ester, Pyrametostrobin, SYP 4155
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23N3O4/c1-15-19(16-10-6-5-7-11-16)22-23(2)20(15)28-14-17-12-8-9-13-18(17)24(27-4)21(25)26-3/h5-13H,14H2,1-4H3
SMILES CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2c(C)c(nn2C)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-[2-[(2,4-dimetil-5-fenilpirazol-3-il)oximetil]fenil]-N-metoxicarbamato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 381.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.1689 g/mol