Learn More
Piraflufeno (ácido libre) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324669 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324669 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16597100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyraflufen monohydrate (free acid)
CAS 129630-17-7
Nombres de analitos o componentes Pyraflufen monohydrate (free acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H9 Cl2 F3 N2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetic acid, [2-chloro-5-[4-chloro-5-(difluoromethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-4-fluorophenoxy]- (9CI), 2-[2-Chloro-5-[4-chloro-5-(difluoromethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-4-fluorophenoxy]acetic acid, 2-Chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetic acid, E 1, Pyraflufen
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl2F3N2O4/c1-20-12(24-13(17)18)10(15)11(19-20)5-2-8(23-4-9(21)22)6(14)3-7(5)16/h2-3,13H,4H2,1H3,(H,21,22)
SMILES Cn1nc(c(Cl)c1OC(F)F)c2cc(OCC(=O)O)c(Cl)cc2F
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-cloro-5-[4-cloro-5-(difluorometoxi)-1-metilpirazol-3-il]-4-fluorofenoxi]acético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 385.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.9891 g/mol