Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyraclostrobin |
| CAS | 175013-18-0 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Punto de fusión | 64°C |
| Punto de ebullición | 200°C (Decomposition) |
| Sinónimo | Methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}methoxycarbamate |
| Peso molecular (g/mol) | 387.82 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |