Learn More
Piraclostrobina D3 (N-metoxi D3), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyraclostrobin D3 (N-methoxy D3) |
| CAS | 2140327-53-1 |
| Fórmula molecular | C19 D3 H15 Cl N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pyraclostrobin D3 (N-methoxy D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])ON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oximetil]fenil]-N-(trideuteriometoxi)carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 390.835 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.117 g/mol |