Learn More
Piraclostrobina 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315177 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315177 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16595000TO1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyraclostrobin
CAS 175013-18-0
Nombres de analitos o componentes Pyraclostrobin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H18 Cl N3 O4
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3
SMILES CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC Metil N-[2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oximetil]fenil]-N-metoxicarbamato
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 387.82
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.0986 g/mol