Learn More
Pyraclonil, MedChemExpress
Código de producto. 16487378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16487378 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16487378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1753110mg
MedChemExpress Pyraclonil is a proporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitor. Pyraclonil is a herbicide agent and is highly effective in controlling the susceptible (S) and multiple-herbicide-resistant (MHR) E. indica populations.
Pyraclonil is a proporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitor. Pyraclonil is a herbicide agent and is highly effective in controlling the susceptible (S) and multiple-herbicide-resistant (MHR) E. indica populations.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyraclonil
CAS 158353-15-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H15ClN6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.31 mM)
SMILES N#CC1=C(N(C)CC#C)N(C2=NN3CCCCC3=C2Cl)N=C1
Peso molecular (g/mol) 314.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.77
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid