Learn More
Piraclonil, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30310727 10 mg
1 options
Código de producto. 30310727 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16593000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyraclonil
CAS 158353-15-2
Nombres de analitos o componentes Pyraclonil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 Cl N6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Pyrazole-4-carbonitrile, 1-(3-chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propyn-1-ylamino)- (ACI), 1-(3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propyn-1-ylamino)-1H-pyrazole-4-carbonitrile (ACI), 1H-Pyrazole-4-carbonitrile, 1-(3-chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propynylamino)- (9CI), Pyrazolo[1,5-a]pyridine, 1H-pyrazole-4-carbonitrile deriv. (ZCI), AEB 391, Diazolinonitrile, EP 913, HSA 961, Pyraclon, Pyraclonil, Pyrazogyl
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClN6/c1-3-7-20(2)15-11(9-17)10-18-22(15)14-13(16)12-6-4-5-8-21(12)19-14/h1,10H,4-8H2,2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(CC#C)c1c(cnn1c2nn3CCCCc3c2Cl)C#N
Nombre IUPAC 1-(3-cloro-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridin-2-il)-5-[metil(prop-2-inil)amino]pirazol-4-carbonitrilo
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 314.77
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1047 g/mol