Learn More
Pyr6, MedChemExpress
Código de producto. 16487937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487937 5 mg 5 miligramos
16485218 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12504
MedChemExpress Pyr6 is a selective inhibitor of TRPC3 with IC50 of 0.49 uM(Ca2+ influx inhibition in thapsigargin depleted native RBL-2H3 cells).
Pyr6 is a selective inhibitor of TRPC3 with IC50 of 0.49 uM(Ca2+ influx inhibition in thapsigargin depleted native RBL-2H3 cells).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyr6
CAS 245747-08-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H9F7N4O
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-3-fluoro-4-pyridinecarboxamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.08 mM)
SMILES O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3C(F)(F)F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 418.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid