Learn More
Tocris Bioscience™ Pyr3
Descripción
Selective antagonist of the canonical transient receptor potential channel 3 (TRPC3). Inhibits TRPC3-mediated Ca2+ influx (IC50 = 0.7 μM) and suppresses activation of nuclear factor of activated T cells (NFAT). Inhibits hypertrophic responses in cardiomyocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyr3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.63 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 456.627 |