Learn More
Pyr3, MedChemExpress
Código de producto. 16492986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492986 25 mg 25 miligramos
16484198 10 mg 10 miligramos
16456917 5 mg 5 miligramos
16450547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108465
MedChemExpress Pyr3 is a selective inhibitor of transient receptor potential canonical channel 3 (TRPC3), with an IC50 of 700 nM for TRPC3-mediated Ca2+ influx.
Pyr3 is a selective inhibitor of transient receptor potential canonical channel 3 (TRPC3), with an IC50 of 700 nM for TRPC3-mediated Ca2+ influx.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyr3
Forma física Solid
CAS 1160514-60-2
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11Cl3F3N3O3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (273.74 mM)
SMILES O=C(C1=C(C(F)(F)F)N(C2=CC=C(NC(/C(Cl)=C(Cl)/Cl)=O)C=C2)N=C1)OCC
Peso molecular (g/mol) 456.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.63
Porcentaje de pureza 99.81%