Learn More
MedChemExpress [Pyr1]-Apelin-13
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.76% |
| CAS | 217082-60-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1533.8 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (65.20 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | [pGlu1]-Apelin-13 |