Learn More
PYR-41, TRC
Código de producto. 30418928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418928 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30418928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8403801MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyl 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)methylene]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoate
CAS 418805-02-4
Fórmula molecular C17 H13 N3 O7
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-[4-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-dioxo-1-pyrazolidinyl]-benzoic acid Ethyl Ester, PYR-41
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13N3O7/c1-2-26-17(23)10-3-5-11(6-4-10)19-16(22)13(15(21)18-19)9-12-7-8-14(27-12)20(24)25/h3-9H,2H2,1H3,(H,18,21)/b13-9-
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2NC(=O)\C(=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])\C2=O
Nombre IUPAC 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furil)metileno]-3,5-dioxo-pirazolidin-1-il]benzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 371.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0753