Learn More
PYR-41, MedChemExpress
Código de producto. 16465628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465628 10 mg 10 miligramos
16456156 100 mg 100 miligramos
16441797 50 mg 50 miligramos
16418327 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13296
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress PYR-41 is a selective and cell permeable inhibitor of ubiquitin-activating enzyme E1 with an IC50 of < 10 μM, with little activity at E2 and E3.
PYR-41 is a selective and cell permeable inhibitor of ubiquitin-activating enzyme E1 with an IC50 of < 10 μM, with little activity at E2 and E3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PYR-41
CAS 418805-02-4
Color Red browm
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13N3O7
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (123.89 mM)
SMILES O=C(N1)/C(C(N1C2=CC=C(C=C2)C(OCC)=O)=O)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)O3
Peso molecular (g/mol) 371.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death