Learn More
PyOxim, TRC
Código de producto. 30419847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419847 100 mg
30419068 2.5 g
30413126 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP999410100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153433-21-7
Fórmula molecular C17H29F6N5O3P2
Peso molecular (g/mol) 527.4
Sinónimo Pyoxime, (T-4)-[ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-), (T-4)-[ethyl 2-cyano-2-[(hydroxy-kO)imino]acetato]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-)
Nombre IUPAC [(1-ciano-2-etoxi-2-oxoxilideno)amino]oxi-tripirrolidina-1-ilfosfanio; hexafluorofosfato
SMILES CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PyOxim
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.165