Learn More
Pioluteorin, TRC
Código de producto. 18032140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18032140 25 mg 25 miligramos
18082010 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18032140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84037525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25683-07-2
Fórmula molecular C11 H7 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 272.0842
Sinónimo Ketone, 4,5-dichloropyrrol-2-yl 2,6-dihydroxyphenyl (7CI,8CI), Pyoluteorin (6CI), (4,5-Dichloro-1H-pyrrol-2-yl)(2,6-dihydroxyphenyl)methanone, 4,5-Dichloropyrrol-2-yl 2,6-dihydroxyphenylketone, NSC 143092
Nombre IUPAC (4,5-dicloro-1H-pirrul-2-il)-(2,6-dihidroxifenil)metanona
SMILES Oc1cccc(O)c1C(=O)c2cc(Cl)c(Cl)[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyoluteorin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c12-5-4-6(14-11(5)13)10(17)9-7(15)2-1-3-8(9)16/h1-4,14-16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.9803
Porcentaje de pureza >95%