Learn More
Pyochelin I y Pyochelin II, TRC
Código de producto. 30009078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009078 1 mg 1 miligramo
30008898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8403651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79236-62-7
Fórmula molecular C14H16N2O3S2
Peso molecular (g/mol) 324.42
Sinónimo (4R)-2-((R)-2-(2-hydroxyphenyl)-4,5-dihydrothiazol-4-yl)-3-methylthiazolidine-4-carboxylic Acid, mix of Pyochelin I and Pyochelin II
SMILES >>OC1=CC=CC=C1C2=N[C@]([C@@]3([H])N(C)[C@H](C(O)=O)CS3)([H])CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyochelin