Learn More
Piflubumida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyflubumide |
| CAS | 926914-55-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C25 H31 F6 N3 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-4-carboxamide','1,3,5-trimethyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-, Pyflubumide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31F6N3O3/c1-13(2)11-17-12-18(9-10-19(17)23(37-8,24(26,27)28)25(29,30)31)34(21(35)14(3)4)22(36)20-15(5)32-33(7)16(20)6/h9-10,12-14H,11H2,1-8H3 |
| SMILES | COC(c1ccc(cc1CC(C)C)N(C(=O)C(C)C)C(=O)c2c(C)nn(C)c2C)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)-3-(2-metilpropil)fenil]-1,3,5-trimetil-N-(2-metilpropanoil)pirazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 535.5224 |
| Mostrar más |