Learn More
Piflubumida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325722 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325722 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16586000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyflubumide
CAS 926914-55-8
Nombres de analitos o componentes Pyflubumide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C25 H31 F6 N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 1,3,5-trimethyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31F6N3O3/c1-13(2)11-17-12-18(9-10-19(17)23(37-8,24(26,27)28)25(29,30)31)34(21(35)14(3)4)22(36)20-15(5)32-33(7)16(20)6/h9-10,12-14H,11H2,1-8H3
SMILES COC(c1ccc(cc1CC(C)C)N(C(=O)C(C)C)C(=O)c2c(C)nn(C)c2C)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)-3-(2-metilpropil)fenil]-1,3,5-trimetil-N-(2-metilpropanoil)pirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 535.5224
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.227 g/mol