Learn More
Pidiflumetofeno, TRC
Código de producto. 17992145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992145 25 mg 25 miligramos
17951205 5 mg 5 miligramos
17944055 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99904025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1228284-64-7
Fórmula molecular C16 H16 Cl3 F2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 426.67
Sinónimo 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Adepidyn, Pydiflumetofen
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-N-metoxi-1-metil-N-[1-(2,4,6-triclorofenil)propano-2-il]pirazol-4-carboxamida
SMILES CON(C(C)Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)c2cn(C)nc2C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pydiflumetofen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16Cl3F2N3O2/c1-8(4-10-12(18)5-9(17)6-13(10)19)24(26-3)16(25)11-7-23(2)22-14(11)15(20)21/h5-8,15H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.0276
Porcentaje de pureza >95%