Learn More
Pidiflumetofeno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324572 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324572 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16585000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pydiflumetofen
CAS 1228284-64-7
Nombres de analitos o componentes Pydiflumetofen
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H16 Cl3 F2 N3 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Adepidyn, Fuzuojunxianqiangan;
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16Cl3F2N3O2/c1-8(4-10-12(18)5-9(17)6-13(10)19)24(26-3)16(25)11-7-23(2)22-14(11)15(20)21/h5-8,15H,4H2,1-3H3
SMILES CON(C(C)Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)c2cn(C)nc2C(F)F
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-N-metoxi-1-metil-N-[1-(2,4,6-triclorofenil)propan-2-il]pirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 426.67
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.0276 g/mol