Learn More
Karl Hecht™ Picnómetros con termómetro de tierra
Código de producto. 10504432
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10504432 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10504432 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42572032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.12€
    173.54€ / paquete de 1
    Ahorro 90.58€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Para la medición de la densidad y temperatura de líquidos en el laboratorio.
  • Con termómetro de suelo
  • Ajustado con precisión
  • Capilar lateral con junta de tapa esmerilada tamaño 7,5
  • Matraz de forma Erlenmeyer
  • Junta esmerilada para termómetro tamaño 10/19
  • Termómetro con relleno azul, +10 °C +35 °C
Especificaciones
Tipo Picnómetro
Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (aplicación) Medición de la densidad y temperatura del líquido.
Tipo de producto Relleno de termómetro azul
Incluye Termómetro de suelo