Learn More
Lenz Laborglasintrumente Picnómetros según Gay Lussac, sin ajuste
Código de producto. 10797701
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10797701 5 mL cada uno
10315691 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10797701 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    24.25€ / paquete de 1
    Ahorro 11.75€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507
  • Sin ajuste, tapón NS 10/19
  • Con capilar, esmerilado superior de tapón y pulido
  • Impresión de capacidad nominal en la parte inferior
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3<
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)