Learn More
Lenz Laborglasintrumente Picnómetros según Gay Lussac, ajustados
Código de producto. 10778271
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10778271 50 mL cada uno
10400903 5 mL cada uno
10385781 25 mL cada uno
10335881 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10778271 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05630228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    74.27€ / paquete de 1
    Ahorro 23.73€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Picnómetros Gay-Lussac según DIN ISO 3507
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Esmerilado superior de tapón y pulido
  • Ajustados a In (con certificado individual)
  • Precisión: 0,001 cm³
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • La capacidad aparece en la capacidad nominal
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)