Learn More
PYBOP(R), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10581311 5 g 5 g
10750951 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    112.65€ / 5 g
    Ahorro 12.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 128625-52-5 | C18H28F6N6OP2 | 520.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128625-52-5
Fórmula molecular C18H28F6N6OP2
Peso molecular (g/mol) 520.39
Número MDL MFCD00077411
Clave InChI VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 2724699
Nombre IUPAC benzotriazol-1-iloxi(tripirrolidin-1-il)fosfanio; hexafluorofosfato
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PYBOP*
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 145°C to 160°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetonitrile,dmf,dcm,thf and,n-methylpyrrolidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.39
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PYBOP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.