Learn More
(-)-PX20606 trans isomer, MedChemExpress
Descripción
(-)-PX20606 trans isomer is a FXR agonist with EC50s of 18 and 29 nM for FXR in FRET and M1H assay, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-PX20606 trans isomer |
| CAS | 1268244-88-7 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H22Cl3NO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (-)-PX-102 trans isomer (-)-PX-104 |
| Información de solubilidad | Ethanol : ≥ 50 mg/mL (90.11 mM) |
| SMILES | ClC1=C(C2=NOC(C3CC3)=C2COC4=CC=C([C@@H]5C[C@H]5C6=CC=C(C(O)=O)C=C6)C(Cl)=C4)C(Cl)=CC=C1.[(-)].[Rotation] |
| Peso molecular (g/mol) | 554.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.85 |
| Mostrar más |