Learn More
Ansell Forros para guantes de nailon con revestimiento de poliuretano para trabajos de intensidad ligera PX130
Código de producto. 16895330 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16895330 6 12 pares
16805340 7 12 pares
16815340 8 12 pares
16825340 9 12 pares
16835340 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 16895330 Proveedor Ansell N.º de proveedor C382060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.70€
    41.98€ / 12 pares
    Ahorro 13.72€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
El revestimiento de poliuretano de la palma ofrece resistencia a la abrasión, con una muñeca de tejido elástico que garantiza un ajuste firme.
  • El revestimiento de poliuretano de la palma ofrece resistencia a la abrasión
  • La muñeca de tejido elástico garantiza un ajuste seguro
  • La parte posterior ventilada es transpirable para minimizar la transpiración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Área revestida Palm
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Específico
Material Nailon
Tamaño 6
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, maquinaria y manejo de equipos
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie PX130
Yarn Gauge 15