Learn More
PX-478, MedChemExpress
Código de producto. 16496457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496457 5 mg 5 miligramos
16453728 10 mg 10 miligramos
16410117 50 mg 50 miligramos
16484796 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16496457
Marca: Medchem Express HY10231
MedChemExpress PX-478 is an orally active HIF-1α inhibitor with potent antitumor activities. PX-478 can cross the blood-brain barrier.
PX-478 is an orally active HIF-1α inhibitor with potent antitumor activities. PX-478 can cross the blood-brain barrier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PX-478
Forma física Solid
CAS 685898-44-6
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H20Cl4N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (253.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 35 mg/mL (88.81 mM)
SMILES [O-][N+](CCCl)(CCCl)C(C=C1)=CC=C1C[C@H](N)C(O)=O.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 394.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.12
Porcentaje de pureza 98.0%