Learn More
PX-12, MedChemExpress
Código de producto. 16491977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491977 50 mg 50 miligramos
16486296 100 mg 100 miligramos
16475828 10 mg 10 miligramos
16418497 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13734
MedChemExpress PX-12(IV-2) is an irreversible inhibitor of Thioredoxin-1 (Trx-1); inhibits the growth of MCF-7 and HT-29 cells with IC50 values of 1.9 and 2.9 μM, respectively.
PX-12(IV-2) is an irreversible inhibitor of Thioredoxin-1 (Trx-1)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PX-12
Forma física Solid
CAS 141400-58-0
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H12N2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo IV-2
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (265.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44.7 mg/mL (237.37 mM)
SMILES CCC(SSC1=NC=CN1)C
Peso molecular (g/mol) 188.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.31
Porcentaje de pureza 98.0%